Drukuj
4-Chloro-o-fenylenodiamina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 392 PLN
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chloro-o-fenylenodiamina 97%
4-Chloro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011691
Numer CAS: 95-83-0