Drukuj
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
OR2687-1G OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA 110 PLN
APOSOR2687-1G APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.19 g/mol
Temp. topnienia: 102…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941301
Numer CAS: 69999-16-2