Drukuj
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR26859-1G OR26859-25G OR26859-5G
APOSOR26859-1GEA 313 PLN
APOSOR26859-1G APOSOR26859-25G APOSOR26859-5G
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
Temp. Wrzenia: 164 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219927
Numer CAS: 139937-37-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III