Drukuj
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 124 PLN
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. topnienia: 123…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221716
Numer CAS: 4198-90-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III