Drukuj
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 450 PLN
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Formuła: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285.37 g/mol
Temp. Wrzenia: 301
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051750
Numer CAS: 874-17-9