Drukuj
3,4-Dimetoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 110 PLN
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Dimetoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 98%
3,4-Dimetoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Formuła: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00101316
Numer CAS: 5222-73-1