Drukuj
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA 276 PLN
APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion 98%
3,4-Dietoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Formuła: C₈H₁₀O₄
MW: 170.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/0.1mmHg
Gęstość: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001333
Numer CAS: 5231-87-8