Drukuj
Kwas 5-chloroantranilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 124 PLN
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
Kwas 5-chloroantranilowy 98%
Kwas 5-chloroantranilowy
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. topnienia: 208…213 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007838
Numer CAS: 635-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-230-8