Drukuj
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 2290 PLN
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formuła: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174276
Numer CAS: 113053-50-2