Drukuj
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR26790-5G OR26790-25G
APOSOR26790-5GEA 108 PLN
APOSOR26790-5G APOSOR26790-25G
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁NO₃·HCl
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067544
Numer CAS: 3940-27-0