Drukuj
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2678-100G OR2678-25G
APOSOR2678-100GEA 131 PLN
APOSOR2678-100G APOSOR2678-25G
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol 98%
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol
Formuła: C₆H₉NOS
Temp. Wrzenia: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005339
Numer CAS: 137-00-8