Drukuj
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 450 PLN
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Formuła: C₉H₉NO₄
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017023
Numer CAS: 6277-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-476-7