Drukuj
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (E)-2-Benzal-4'-methylacetophenone, (E)-2-Benzylidene-4'-methylacetophenone, (E)-4'-Methylchalcone
OR26592-1G OR26592-250MG OR26592-500MG OR26592-5G
APOSOR26592-1GEA 946 PLN
APOSOR26592-1G APOSOR26592-250MG APOSOR26592-500MG APOSOR26592-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Formuła: C₁₆H₁₄O
MW: 222.29 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027612
Numer CAS: 14802-30-3