Drukuj
2-Chloro-6-nitroanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 269 PLN
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Chloro-6-nitroanilina 97%
2-Chloro-6-nitroanilina
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temp. Wrzenia: 80 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 72…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179568
Numer CAS: 769-11-9
Jednostka: 2237
ADR: 6.1,III