Drukuj
3-chloro-1,2-benzizotiazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2649-100G OR2649-25G OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA 2150 PLN
APOSOR2649-100G APOSOR2649-25G APOSOR2649-5G
3-chloro-1,2-benzizotiazol
3-chloro-1,2-benzizotiazol
Formuła: C₇H₄ClNS
Temp. Wrzenia: 80…86 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: 38…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673254
Numer CAS: 7716-66-7