Drukuj
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 110 PLN
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇ClO₃
Temp. topnienia: 170…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466261
Numer CAS: 6280-89-3