Drukuj
3-Chloro-p-anisidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-chloroanisole, 3-Chloro-4-anisidine
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 348 PLN
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Chloro-p-anisidine 98%
3-Chloro-p-anisidine
Formuła: C₇H₈ClNO
Temp. topnienia: 50…55 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007771
Numer CAS: 5345-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-298-4
Jednostka: 2233
ADR: 6.1,III