Drukuj
Alkohol 2-metoksybenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 801 PLN
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
Alkohol 2-metoksybenzylowy 98%
Alkohol 2-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 248…250 °C
Gęstość: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004611
Numer CAS: 612-16-8