Drukuj
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 580 PLN
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 84…85 °C/5mmHg
Gęstość: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00101211
Numer CAS: 36929-66-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III