Drukuj
1,2-Dijodoetan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 870 PLN
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Dijodoetan 97%
1,2-Dijodoetan
Formuła: C₂H₄I₂
Temp. topnienia: 80…84 °C
Gęstość: 2,132 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001093
Numer CAS: 624-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-859-5