Drukuj
6-Quinolineboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Quinolin-6-ylboronic acid, Quinoline-6-boronic acid
OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 110 PLN
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Formuła: C₉H₈BNO₂
MW: 172.98 g/mol
Temp. topnienia: 106…109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03093100
Numer CAS: 376581-24-7