Drukuj
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR26197-1G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 327 PLN
APOSOR26197-1G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formuła: C₉H₈N₂S
MW: 176.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100201
Numer CAS: 64273-28-5