Drukuj
Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR26128-100G OR26128-25G OR26128-5G
APOSOR26128-100GEA 400 PLN
APOSOR26128-100G APOSOR26128-25G APOSOR26128-5G
Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formuła: C₁₁H₇NO
Temp. topnienia: 173…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009748
Numer CAS: 130-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-973-4