Drukuj
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR26105-100G OR26105-500G
APOSOR26105-100GEA 358 PLN
APOSOR26105-100G APOSOR26105-500G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Formuła: C₅H₈N₂O
Temp. topnienia: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067008
Numer CAS: 2749-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-389-2