Drukuj
ω-Bromo-4-fenyloacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR26026-100G OR26026-25G OR26026-5G
APOSOR26026-100GEA 1280 PLN
APOSOR26026-100G APOSOR26026-25G APOSOR26026-5G
ω-Bromo-4-fenyloacetofenon 97%
ω-Bromo-4-fenyloacetofenon
Formuła: C₁₄H₁₁BrO
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000202
Numer CAS: 135-73-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II