Drukuj
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 334 PLN
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₉ClO₂S
Temp. Wrzenia: 120…125 °C
Temp. topnienia: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024875
Numer CAS: 19040-62-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III