Drukuj
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR25992-1G OR25992-250MG OR25992-5G
APOSOR25992-1GEA 1620 PLN
APOSOR25992-1G APOSOR25992-250MG APOSOR25992-5G
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClNO₂S
Temp. topnienia: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03659720
Numer CAS: 197960-31-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III