Drukuj
Kwas 3-hydroksy-4-jodobenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 110 PLN
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
Kwas 3-hydroksy-4-jodobenzoesowy 97%
Kwas 3-hydroksy-4-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₃
MW: 264.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02068386
Numer CAS: 58123-77-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III