Drukuj
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 870 PLN
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₁NO₄
Temp. topnienia: 190…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407357
Numer CAS: 93041-45-3