Drukuj
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2595-1G OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA 1120 PLN
APOSOR2595-1G APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₆O₃S
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01316613
Numer CAS: 60166-83-8