Drukuj
2-Phenylisonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 0 PLN
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₂
Temp. topnienia: 266…268 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086008
Numer CAS: 55240-51-2