Drukuj
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G OR2590-25G OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA 679 PLN
APOSOR2590-100G APOSOR2590-25G APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₈O₄S
Temp. topnienia: 268…275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007564
Numer CAS: 4052-30-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-765-5