Drukuj
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA 766 PLN
APOSOR25899-1G APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00957087
Numer CAS: 5382-49-0