Drukuj
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 621 PLN
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formuła: C₈H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006720
Numer CAS: 2213-63-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III