Drukuj
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G OR2583-250MG OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA 1030 PLN
APOSOR2583-1G APOSOR2583-250MG APOSOR2583-5G
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₄BBrClNO₂
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09037486
Numer CAS: 1072944-19-4