Drukuj
Diphenylphosphinic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 203 PLN
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Formuła: C₁₂H₁₁O₂P
Temp. topnienia: 193…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002132
Numer CAS: 1707-03-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-948-5