Drukuj
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 327 PLN
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Temp. Wrzenia: 400
Temp. topnienia: 144…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008542
Numer CAS: 1038-95-5