Drukuj
Chlorek 4-metoksybenzylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 1250 PLN
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
Chlorek 4-metoksybenzylu
Chlorek 4-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. Wrzenia: 117…118 °C/14mmHg
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000915
Numer CAS: 824-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-540-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III