Drukuj
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-1GEA 122 PLN
APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁O₃P
Temp. topnienia: 204…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014892
Numer CAS: 4731-65-1