Drukuj
5-Iodo-o-toluidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 168 PLN
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Formuła: C₇H₈IN
Temp. Wrzenia: 273 °C
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051531
Numer CAS: 83863-33-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III