Drukuj
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
OR2576-10G OR2576-5G
APOSOR2576-10GEA 203 PLN
APOSOR2576-10G APOSOR2576-5G
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Formuła: C₃H₂BrN₃O₂
Temp. topnienia: 235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025308
Numer CAS: 65902-59-2