Drukuj
7-Aminoenanthic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 7-Aminoheptanoic acid, 7-Aminoheptylic acid
OR2575-100G OR2575-25G
APOSOR2575-100GEA 3500 PLN
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Formuła: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Temp. topnienia: 192…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008242
Numer CAS: 929-17-9