Drukuj
Methyl-5-methylnicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25732-1G OR25732-5G
APOSOR25732-1GEA 108 PLN
APOSOR25732-1G APOSOR25732-5G
Methyl-5-methylnicotinate
Methyl-5-methylnicotinate
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 90 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 42…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075739
Numer CAS: 29681-45-6