Drukuj
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 145 PLN
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
2-Methyl-3-nitroanisole
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007159
Numer CAS: 4837-88-1