Drukuj
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR2563-10G OR2563-1G OR2563-5G
APOSOR2563-10GEA 3340 PLN
APOSOR2563-10G APOSOR2563-1G APOSOR2563-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol
Formuła: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232.31 g/mol
Temp. topnienia: 192…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203057
Numer CAS: 107718-34-3