Drukuj
α-Chloro-m-ksylen 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR2562-100G OR2562-250G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 131 PLN
APOSOR2562-100G APOSOR2562-250G APOSOR2562-1KG
α-Chloro-m-ksylen 94%
α-Chloro-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 195…196 °C
Gęstość: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000909
Numer CAS: 620-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-628-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,10224