Drukuj
2-Amino-5-bromo-3-metylopirydyna 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 400 PLN
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-metylopirydyna 95%
2-Amino-5-bromo-3-metylopirydyna
Formuła: C₆H₇BrN₂
Temp. topnienia: 88…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068232
Numer CAS: 3430-21-5