Drukuj
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 276 PLN
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina 97%
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…153 °C/11mmHg
Gęstość: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064179
Numer CAS: 10420-89-0
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III