Drukuj
Sól potasowa malonianu monometylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
OR25586-100G OR25586-250G OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA 174 PLN
APOSOR25586-100G APOSOR25586-250G APOSOR25586-500G
Sól potasowa malonianu monometylu 98%
Sól potasowa malonianu monometylu
Formuła: C₄H₅KO₄
MW: 156.18 g/mol
Temp. topnienia: 198…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014021
Numer CAS: 38330-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 253-886-8