Drukuj
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 2050 PLN
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Formuła: C₆H₂ClN₃O₃
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005808
Numer CAS: 10199-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-496-4